Learn More
SI Analytics™ Bürettenzylinder
Artikelnummer. 15729117 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
15729117 20 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15729117 Lieferant SI Analytics™ Lieferanten-Nr. 285220670
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SI Analytics™ Bürettenzylinder ist für die Verwendung mit Titronic™ 500 geeignet.
  • DURAN™
  • Zur Verwendung mit Titronic™ 500 und austauschbarer WA 20-Einheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Bürettenzylinder
Material DURAN™ Glas
Volumen (metrisch) 20 mL