Beschreibung
- Korrosionsbeständige Laborrahmen, Stäbe und Steckverbinder
- Erhältlich in hochwertigem Edelstahl mit hoher chemischer Beständigkeit und Langlebigkeit.
- Vernickelte Zinkklemmen bieten hohe Zugfestigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Bürettenhalter |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 100 ml-Büretten |
| Beschreibung | Klammer, Spezialausführung, Bürette, CLS-BTBLS |
| Höhe (metrisch) | 108,000 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 4,25 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 6,80 in. |
| Länge (metrisch) | 173,00 mm |
| Größe | Micro – 100 ml-Büretten |