Learn More
OHAUS™ Bürettenhalter
Artikelnummer. p-7158956 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Vernickelt
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15712279
Marke: OHAUS™ 30392227
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Bürettenhalter zum sicheren Greifen und Positionieren von Laborglaswaren.
  • Korrosionsbeständige Laborrahmen, Stäbe und Steckverbinder
  • Erhältlich in hochwertigem Edelstahl mit hoher chemischer Beständigkeit und Langlebigkeit.
  • Vernickelte Zinkklemmen bieten hohe Zugfestigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Bürettenhalter
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) 100 ml-Büretten
Beschreibung Klammer, Spezialausführung, Bürette, CLS-BTBLS
Höhe (metrisch) 108,000 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,25 in.
Länge (angloamerikanisch) 6,80 in.
Länge (metrisch) 173,00 mm
Größe Micro – 100 ml-Büretten