Learn More
Bochem™ Büretten-Stativ DUPLEX
Beschreibung
- Enthält einen Edelstahlstab 18/10 600 x 10 mm, 2 Platten mit Durchmesser 105 mm (schwarz und weiß)
- Für Bürettenhalter Artikel-Nr. 5600
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Gusseisen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 2 x 105 mm |
| Farbe | Grün lackiert |
| Gewicht (metrisch) | 2 kg |