Learn More
Karl Hecht™ Bürettenspitzen mit Schlauch
Artikelnummer. 10217521
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Bürettenspitze
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
10217521 Bürettenspitze 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10217521 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 40780009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2.24 €
    1.87 € / 1 Stück
    Sparen 0.37 €
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hervorragend geeignet für das Dosieren von gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Karl Hecht™ Assistent™ Bürettenspitzen werden aus AR-Glas™ Sodaglas mit Gummischlauch hergestellt.
  • Länge ca. 60 cm
  • Für Büretten mit Schlauchanschluss
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Büretten mit Schlauchanschluss
Enthält Gummischläuche
Typ Bürettenspitze