Learn More
Thermo Scientific Chemicals Burgess-Reagenz, 96 %
Artikelnummer. 11338966
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11338966 5 g -
11328966 1 g 1 Gramm
11348966 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11338966 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. L20155.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 29684-56-8 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
Burgess reagent is a selective dehydrating reagent used in organic synthesis. It is used to convert secondary and tertiary alcohol, with an adjacent proton, into alkenes. Burgess reagent is also utilized to promote great synthetic values in medicinal chemistry. It has been used in dehydration of primary amides, formamides and primary nitroalkanes to generate nitriles, isocyanides and nitrile oxides respectively. It forms urethanes when it reacts with primary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Das Burgess-Reagenz ist ein selektives Dehydratisierungsreagenz, das in der organischen Synthese verwendet wird. Es wird verwendet, um sekundäre und tertiäre Alkohole mit einem angrenzenden Proton in Alkene umzuwandeln. Das synthetische Burgess-Reagenz ist in der medizinischen Chemie von großem Wert. Es wird bei der Dehydrierung von primären Amiden, Formamiden und primären Nitroalkanen zur Erzeugung von Nitrilen, Isocyaniden und Nitriloxiden verwendet. Es bildet Urethane, wenn es mit primären Alkoholen reagiert.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29684-56-8
Summenformel C8H18N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 238.30
MDL-Nummer MFCD00077815
InChI-Schlüssel YSHOWEKUVWPFNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxycarbonylsulfamoyl triethylammonium hydroxide, burgess reagent, carbomethoxysulfamoyltriethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulfamoyltriethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulphamoyltriethylammonium hydroxide, methoxy-carbonylsulfamoyltriethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulfa-moyl-triethylammonium hydroxide, methoxycarbonylsulphamoyl-triethylammonium hydroxide
PubChem CID 11032497
SMILES CC[N+](CC)(CC)S(=O)(=O)[N-]C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Burgess Reagent
Schmelzpunkt 72°C to 82°C
Menge 5 g
Beilstein 1432131
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents.
IUPAC-Name Triethyl({[(methoxycarbonyl)imino](oxido)oxo-λ⁶-sulfanyl})azanium
Formelmasse 238.3
Reinheit (%) 96%