Learn More
Buerkle™ Bürkle™ Reibschale aus Melamin
Artikelnummer. 11843270 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
700 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11843270 700 mL 1 Stück
1 options
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 11843270
Marke: Buerkle™ 82520500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Bürkle™ Reibschale aus Melamin mit besonders harter, abriebfester Oberfläche. Mörser mit Fuss und Ausguss.
Bürkle™ Reibschale aus Melamin mit besonders harter, abriebfester Oberfläche. Mörser mit Fuss und Ausguss.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 700 mL
Autoklavierbar Autoklavierbar
Außendurchmesser (metrisch) 150 mm
Produkttyp Mörser
Material Melamin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Lebensmittel
Höhe (metrisch) 95 mm
Fassungsvermögen 700 mL