Learn More
Buerkle™ Pipettenreinigungs- und Aufbewahrungsbehälter
Artikelnummer. 11961501 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
550 mm
660 mm
Größe:
10 l
12,5 l
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Größe Packungsgröße
11961501 660 mm 12,5 l 1 Stück
11857253 550 mm 10 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11961501 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 96500652
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Reinigungs- und Aufbewahrungsbehälter aus Polyethylen, erhältlich in den Größen 10L oder 12,5L, eignet sich ideal für die Verwendung mit Pipetten.
  • PE
  • Ideal für Pipetten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Höhe (angloamerikanisch) 25,98 in.
Höhe (metrisch) 660 mm
Größe 12,5 l
Durchmesser (metrisch) 155 mm
Material Polyethylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Pipetten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung im Labor
Form Rund
Produkttyp Reinigungs- und Lagerbehälter