Learn More
Abeba™ Business Men 33230 Schuhe
Artikelnummer. 15680375
Change view
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. Größe unitSize
15680375 36 1 Paar
15690375 37 1 Paar
15600385 38 1 Paar
15610385 39 1 Paar
15620385 40 1 Paar
15630385 41 1 Paar
15640385 42 1 Paar
15650385 43 1 Paar
15660385 44 1 Paar
15670385 45 1 Paar
15680385 46 1 Paar
15690385 47 1 Paar
15600395 48 1 Paar
13 options
Artikelnummer. 15680375
Marke: Abeba™ 33230/36
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Elektrostatisch ableitend mit hohem Tragekomfort. Konstruktion aus glattem Leder.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
  • Glattleder
  • Schwarz
  • Stahlzehenkappe
  • Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
  • Schrittbereich mit Schnürung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
Farbe Schwarz
Auskleidungsmaterial Mikrofaser
Material Leder
Größe 36
Sohleneigenschaften Rutschfest
Sohlenmaterial Gummi
Modell 33230
Zehenmaterial Stahl