Learn More
1,3-Butadienmonoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399953
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11399953 1 g 1 Gramm
11309963 5 g 5 Gramm
11319963 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399953 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00238.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 930-22-3 | C4H6O | 70.091 g/mol
Butadiene monoxide is used as key starting material for the synthesis of (-)-bulgecinine and (+)-broussonetine G.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Butadienmonoxid wird als Hauptausgangsmaterial für die Synthese von (-)-Bulgecinin und (+)-Broussonetin G. verwendet
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ethylether, Benzol und organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 930-22-3
Summenformel C4H6O
Molekulargewicht (g/mol) 70.091
MDL-Nummer MFCD00005149
InChI-Schlüssel GXBYFVGCMPJVJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym butadiene monoxide, oxirane, ethenyl, 3,4-epoxy-1-butene, 2-vinyloxirane, butadiene epoxide, 1,2-epoxy-3-butene, vinyloxirane, butadiene oxide, butadiene monoepoxide, butadiene monooxide
PubChem CID 13586
IUPAC-Name 2-Ethenyloxiran
SMILES C=CC1CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butadiene monoxide
Schmelzpunkt -135°C
Dichte 0.87
Siedepunkt 65°C to 66°C
Flammpunkt −50°C (−58°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.418
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 103170
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ethyl ether,benzene and organic solvents.
Formelmasse 70.09
Reinheit (%) 98%