Learn More
Butadiensulfon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10300174 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10300174 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10616102 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
15169163 2.5 kg Kunststoffflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10300174 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 107615000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.35 €
    62.65 € / 500 Gramm
    Sparen 12.70 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 77-79-2 | C4H6O2S | 118.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-79-2
Summenformel C4H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 118.16
MDL-Nummer MFCD00005481
InChI-Schlüssel MBDNRNMVTZADMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-sulfolene, butadiene sulfone, sulfolene, thiophene, 2,5-dihydro-, 1,1-dioxide, beta-sulfolene, 2,5-dihydrothiophene sulfone, 2,5-dihydrothiophene dioxide, 2,5-dihydrothiophene-1,1-dioxide, sulfol-3-ene, ccris 569
PubChem CID 6498
IUPAC-Name 2,5-Dihydrothiophen 1,1-Dioxid
SMILES C1C=CCS1(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butadiene sulfone
Schmelzpunkt 63.0°C to 66.0°C
Farbe Braun oder Orange bis Gelb
Dichte 1.3000g/mL
Flammpunkt 112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Beilstein 17, V,1, 177
Fieser 02,389; 03,272; 04,468; 12,455
Merck Index 15,9086
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 130g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, chloroform, benzene
Formelmasse 118.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butadiene sulfone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.