Learn More
Butan-1,4-Disulfonsäure-Dinatriumsalz, TRC
Artikelnummer. 17940365
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17940365 1 g 1 Gramm
17904245 25 g 25 Gramm
17923435 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17940365 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6898801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36589-61-4
Summenformel C4 H8 O6 S2 . 2 Na
Molekulargewicht (g/mol) 262.21
Synonym 1,4-Butanedisulfonic acid, sodium salt (1:2), 1,4-Butanedisulfonic acid, disodium salt (9CI), Disodium butane-1,4-disulfonate, 1,4-Butanedisulfonic acid disodium salt, 1,4-Disulfobutane disodium salt, Butane-1,4-disulfonic acid disodium salt
IUPAC-Name Disodium; Butan-1,4-Disulfonat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCCS(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butane-1,4-disulfonic Acid Disodium Salt
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H10O6S2.2Na/c5-11(6,7)3-1-2-4-12(8,9)10;;/h1-4H2,(H,5,6,7)(H,8,9,10);;/q;2*+1/p-2
Formelmasse 261.9558
Reinheit (%) >95%