Learn More
Butenafinhydrochlorid, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Butenafine Hydrochloride |
| CAS | 101827-46-7 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C23 H27 N . Cl H |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 1-Naphthalenemethanamine, N-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]-N-methyl-, hydrochloride (1:1), 1-Naphthalenemethanamine, N-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]-N-methyl-, hydrochloride (9CI), Butenafine hydrochloride, KP 363, Mentax, Scorba |
| InChI-Formel | InChI=1S/C23H27N.ClH/c1-23(2,3)21-14-12-18(13-15-21)16-24(4)17-20-10-7-9-19-8-5-6-11-22(19)20;/h5-15H,16-17H2,1-4H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C)Cc2cccc3ccccc23 |
| IUPAC-Name | 1-(4-tert-Butylphenyl)-N-methyl-N-(naphthalin-1-ylmethyl)methanamin;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 353.93 |
| Show More |