Learn More
Butenafinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30339123
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30339123 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339123 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB690195100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Butenafine Hydrochloride
CAS 101827-46-7
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C23 H27 N . Cl H
Menge 100 mg
Synonym 1-Naphthalenemethanamine, N-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]-N-methyl-, hydrochloride (1:1), 1-Naphthalenemethanamine, N-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]methyl]-N-methyl-, hydrochloride (9CI), Butenafine hydrochloride, KP 363, Mentax, Scorba
InChI-Formel InChI=1S/C23H27N.ClH/c1-23(2,3)21-14-12-18(13-15-21)16-24(4)17-20-10-7-9-19-8-5-6-11-22(19)20;/h5-15H,16-17H2,1-4H3;1H
SMILES Cl.CN(Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C)Cc2cccc3ccccc23
IUPAC-Name 1-(4-tert-Butylphenyl)-N-methyl-N-(naphthalin-1-ylmethyl)methanamin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 353.93
Formelmasse 353.191
Reinheit (%) >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.