Learn More
Butoconazolnitrat, TRC
Artikelnummer. 30335837
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30335837 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335837 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6902731G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butoconazole Nitrate
CAS 64872-77-1
Summenformel C19 H17 Cl3 N2 S . H N O3
Menge 1 g
Synonym (+/-)-1-[4-(4-Chlorophenyl)-2-[(2,6-dichlorophenyl)thio]butyl]-1H-imidazole mononitrate, 1-[4-(4-Chlorophenyl)-2-[(2,6-dichlorophenyl)thio]butyl]-1H-imidazole mononitrate, (+/-)-Butoconazole nitrate, Butaconazole nitrate, Butoconazole nitrate, Femstat, Gynomyk
InChI-Formel InChI=1S/C19H17Cl3N2S.HNO3/c20-15-7-4-14(5-8-15)6-9-16(12-24-11-10-23-13-24)25-19-17(21)2-1-3-18(19)22;2-1(3)4/h1-5,7-8,10-11,13,16H,6,9,12H2;(H,2,3,4)
SMILES O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(CCC(Cn2ccnc2)Sc3c(Cl)cccc3Cl)cc1
IUPAC-Name 1-[4-(4-Chlorphenyl)-2-(2,6-dichlorphenyl)sulfanylbutyl]imidazol; Salpetersäure
Molekulargewicht (g/mol) 474.79
Formelmasse 473.0134