missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Butorphanol Tartrate, Mikromol™
Beschreibung
Butorphanol Tartrate
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Butorphanol tartrate |
| CAS | 58786-99-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Butorphanol tartrate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C21 H29 N O2 . C4 H6 O6 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Morphinan-3,14-diol, 17-(cyclobutylmethyl)-, (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), Morphinan-3,14-diol, 17-(cyclobutylmethyl)-, (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt) (9CI), Morphinan-3,14-diol, 17-(cyclobutylmethyl)-, [S-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), Butorphanol tartrate, Butorphic, Levo-BC 2627 tartrate, Moradol, NIH 10275, Stadol, Torate, Torbugesic, l-Butorphanol tartrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H29NO2.C4H6O6/c23-17-7-6-16-12-19-21(24)9-2-1-8-20(21,18(16)13-17)10-11-22(19)14-15-4-3-5-15;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h6-7,13,15,19,23-24H,1-5,8-12,14H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t19-,20+,21-;1-,2-/m10/s1 |
| SMILES | O[C@@H]([C@H](O)C(=O)O)C(=O)O.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC4CCC4)CC[C@@]5(CCCC[C@@]35O)c2c1 |
| IUPAC-Name | 17-(Cyclobutylmethyl)morphinan-3,14-diol (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioate |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?