Learn More
Butyl-4-Methylbenzensulfonat, TRC
Artikelnummer. 30135799
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135799 5 g 5 Gramm
30006228 500 mg 500 Milligramm
30011186 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135799 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB8104485G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 778-28-9
Summenformel C11H16O3S
Molekulargewicht (g/mol) 228.31
Synonym Butyl 4-Toluenesulfonate, Butyl p-Methylbenzenesulfonate, Butyl p-Toluenesulfonate, Butyl p-Tosylate, NSC 6190, Toluene-4-sulfonic Acid Butyl Ester, n-Butyl p-Toluenesulfonate, n-Butyl Tosylate, 4-Methylbenzenesulfonic Acid Butyl Ester;
IUPAC-Name Butyl-4-methylbenzolsulfonat
SMILES CCCCOS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butyl 4-Methylbenzenesulfonate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H16O3S/c1-3-4-9-14-15(12,13)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
Formelmasse 228.082
Reinheit (%) >95%