Learn More
Butylacetat, CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, 99,7 %, Solstice,
Artikelnummer. 15622870
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15622870 6 x 1 l Glasflasche 6 Stück
15612870 1 l Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15622870 Lieferant Honeywell-Chromasolv Lieferanten-Nr. 2706876X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    473.00 €
    395.17 € / 6 Stück
    Sparen 77.83 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, 99.7 %
  • Für HPLC-, Spektralphotometrie- und Umweltanalysen
  • Getestet auf HPLC-Eignung durch Gradientenanalyse und UV-VIS-Spektroskopie
  • Profil mit niedriger UV-Verunreinigung
  • LC-Basislinie mit niedrigem Verunreinigungsgradient
  • Sehr geringe Mengen nicht flüchtiger Verunreinigungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-86-4
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00009445
InChI-Schlüssel DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-Butylacetat, Essigsäure, Butylester, 1-Butylacetat, Butylethanoat, Essigsäure-Butylester, N-Butyl-Ethanoat, Essigsäure-n-Butylester, Acetat de Butyl, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC-Name Butylacetat
SMILES CCCCOC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butylacetat
Namenshinweis CHROMASOLV™ Außerdem ist es für HPLC 99,7%
Extinktion Maximal 0,01 bei 400 nm, Maximal 0,01 bei 320 nm, Maximal 0,02 bei 300 nm, Maximal 0,04 bei 275 nm, Maximal 0,20 bei 260 nm
CAS Max. % 100.0000%
Schmelzpunkt -78 °C (Literatur)
Dichte 0,88 g/ml bei 25 °C (lit.)
Siedepunkt 126,2 °C
Flammpunkt 27 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COO(CH2)3CH3
Menge 6 x 1 l
UN-Nummer UN1123
Beilstein 1741921
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) >99.65%
Güte HPLC