Learn More
Butylacetat, Reagenzienqualität, 99.5 %, Honeywell ™
Artikelnummer. 15655770 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
Artikelnummer. 15655770
Marke: Honeywell Research Chemicals 5374541L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 99.5 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-86-4
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00009445
InChI-Schlüssel DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-Butylacetat, Essigsäure, Butylester, 1-Butylacetat, Butylethanoat, Essigsäure-Butylester, N-Butyl-Ethanoat, Essigsäure-n-Butylester, Acetat de Butyl, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC-Name Butylacetat
SMILES CCCCOC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butylacetat
Schmelzpunkt -78 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.88 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 126.2 °C
Explosionsgrenze 0.076
Flammpunkt 23 °C (73.4 °F)
Zündpunkt 790 °F
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COO(CH2)3CH3
Brechungsindex n20/D 1.394
Menge 1 l
UN-Nummer UN1123
Beilstein 1741921
Dampfdichte 4 (vs. Luft)
Formelmasse 116.16 mol
Dampfdruck 15 mmHg (25 °C), 8 mmHg (20 °C)
Reinheit (%) 99.50 %