Learn More
Butylbenzoat, TRC
Artikelnummer. 30347907
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30347907 500 mg 500 Milligramm
30344872 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30347907 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB120000500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butyl benzoate
CAS 136-60-7
Summenformel C11 H14 O2
Menge 500 mg
Synonym Benzoic acid n-butyl ester, Butyl benzoate, Chemcryl C 101N, IP Carrier N 20, NSC 8474, n-Butyl benzoate
InChI-Formel InChI=1S/C11H14O2/c1-2-3-9-13-11(12)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3
SMILES CCCCOC(=O)c1ccccc1
IUPAC-Name Butylbenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 178.23
Formelmasse 178.0994