Learn More
Butylcarbamat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Butyl Carbamate |
| CAS | 592-35-8 |
| Summenformel | C5H11NO2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Butyl carbamate, NSC 187, n-Butyl carbamate, O-Butyl carbamate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H11NO2/c1-2-3-4-8-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H2,6,7) |
| SMILES | CCCCOC(=O)N |
| IUPAC-Name | Butylcarbamat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 117.15 |
| Formelmasse | 117.079 |