Learn More
Butyl-Digol, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10315220 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
10315220 2.5 L 2.50 Liter
10040070 500 mL 500 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 10315220
Marke: Fisher Chemical B/5300/17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 112-34-5
Summenformel C8H18O3
MDL-Nummer 2881
Spezifikation
Schmelzpunkt -68°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 231°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 2.5 L
Formelmasse 162.23g/mol
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol