Specifications
| Chemischer Name oder Material | Butyl formate |
| Namenshinweis | 98% |
| Azidität | 2mg KOH/g max. |
| CAS | 592-84-7 |
| Schmelzpunkt | -91.0°C |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Dichte | 0.8940g/mL |
| Siedepunkt | 107.0°C |
| Flammpunkt | 18°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Show More |
Safety and Handling
- Butyl formate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.