Learn More
Butylmethacrylat, Mikromol™
Artikelnummer. 17934006
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17934006 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17934006 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0753.01
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Butylmethacrylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methacrylic acid butyl ester
CAS 97-88-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methacrylic acid butyl ester
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C8 H14 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Basic Butylated Methacrylate Copolymer Imp. A (EP), Methacrylic acid, butyl ester (6CI,8CI), 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester, Acryester B, Acryester BMA, Blemmer BMA, Butyl 2-methyl-2-propenoate, Butyl 2-methylacrylate, Butyl methacrylate, Light Ester NB, N 212, NSC 20956, n-Butyl methacrylate, Basic Butylated Methacrylate Copolymer Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
SMILES CCCCOC(=O)C(=C)C
IUPAC-Name Butyl-2-methylprop-2-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 142.2
Menge 100 mg
Formelmasse 142.0994 g/mol