Learn More
Butyl Methacrylate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methacrylic acid butyl ester |
| Menge | 50 mL |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3 |
| Formelmasse | 142.0994 |