Learn More
Butylnitrit, TRC
Artikelnummer. 30011705
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011705 5 g 5 Gramm
30005452 100 g 100 Gramm
30011578 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011705 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6939205G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 544-16-1
Summenformel C4H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 103.12
Synonym NSC 8426, n-Butyl Nitrite, Nitrous Acid, Butyl Ester
IUPAC-Name Butylnitrit
SMILES O=NOCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butyl Nitrite
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H9NO2/c1-2-3-4-7-5-6/h2-4H2,1H3
Formelmasse 103.0633