Få mere at vide
Butyl p-toluensulfonat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkode p-3777801 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Förpackningsstorlek
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10481523
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 380590250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 778-28-9 | C11H16O3S | 228.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 778-28-9
Summenformel C11H16O3S
Molekulargewicht (g/mol) 228.31
MDL-Nummer MFCD00027203
InChI-Schlüssel QYJXDIUNDMRLAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl p-toluenesulfonate, butyl tosylate, n-butyl p-toluenesulfonate, butyl p-methylbenzenesulfonate, butyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, butyl ester, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, butyl ester, butyl toluene-4-sulphonate, p-toluenesulfonic acid n-butyl ester, p-toluene sulfonic acid, butyl ester
PubChem CID 13066
IUPAC-Name Butyl-4-methylbenzolsulfonat
SMILES CCCCOS(=O)(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Butyl p-toluenesulfonate
Farbe Braun bis gelb
Dichte 1.1200g/mL
Siedepunkt 170°C to 172°C (10.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4SO3(CH2)3CH3
Brechungsindex 1.5030 to 1.505
Menge 25 g
Relative Dichte 1.12
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 228.31
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butyl p-toluenesulfonate
Signalord
  • Achtung
Farekategori
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Faresætning
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sikkerhedssætning
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.