Learn More
Macherey-Nagel™ Butylphase Polygosil™ C4
Artikelnummer. 10661482 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Partikelgröße:
7 μm
Porengröße:
1000 Å
300 Å
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
Artikelnummer. 10661482
Marke: Macherey-Nagel™ 711991.10