Learn More
Cytiva Butyl-Sepharose™ 4 Fast Flow-Chromatographie-Medium
Artikelnummer. 10155917 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
25 ml
200 ml
Packungsgröße:
1 Stück
25 Milliliter
Artikelnummer. 10155917
Marke: Cytiva 17098001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wird für die Erfassung und Zwischenreinigung größerer Proteine verwendet
  • Basierend auf Sepharose Fast Flow-Basismatrix, die über ungeladene, chemisch stabile Ätherverbindungen derivatisiert wird
  • Hydrophobe Interaktions-Chromatographie-Medien (HIC-Medien), die aus quervernetzter 4 %iger Agarose bestehen
  • Aliphatischer Butyl-Ligand immobilisiert zur Basismatrix mit Ätherverbindung
  • Fast Flow-Matrix sichert die adsorbente, hohe chemische, physikalische und thermische Stabilität
  • Dynamische Kapazität bei geringer Salzkonzentration
  • Wird mit allen wässrigen Puffern verwendet, die üblicherweise in der Chromatographie zum Einsatz kommen
  • In Wasser autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten
  • Erhältlich in Großpackungen verschiedener Größe und in praktischen vorgepackten Formaten für eine einfache Skalierung und Prozessentwicklung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 200 ml
Stabilität Stabil in häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen: 1 M NaOH, 30 % Isopropanol, 70 % Ethanol, 6M Guanidin-Hydrochlorid, 30 % Acetonitril, 1 mM HCl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Erfassung und Zwischenaufreinigung von größeren Proteinen
Lagerungsbedingungen 4 °C bis 30 °C
Produkttyp Butyl Sepharose 4 Fast Flow Medien
Flussrate 150 bis 250 cm/Stunde
Partikelgröße 45 bis 165 μm
Höhe (angloamerikanisch) Säulenbett 9.84 Zoll
Höhe (metrisch) Säulenbett 25 cm
Max. Druck 100 kPa
Matrix Auf der Grundlage quervernetzter Agarose (4 %)
pH-Bereich 3 bis 13
Lagerungspuffer 20 % Ethanol
Ligandentyp Butyl
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butyl Sepharose 4 Fast Flow, 200 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.