Learn More
Cytiva Butyl-Sepharose™ 4 Fast Flow-Chromatographie-Medium
Artikelnummer. 10317689 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
25 ml
200 ml
Packungsgröße:
1 Stück
25 Milliliter
Artikelnummer. 10317689
Marke: Cytiva 17098010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wird für die Erfassung und Zwischenreinigung größerer Proteine verwendet
  • Basierend auf Sepharose Fast Flow-Basismatrix, die über ungeladene, chemisch stabile Ätherverbindungen derivatisiert wird
  • Hydrophobe Interaktions-Chromatographie-Medien (HIC-Medien), die aus quervernetzter 4 %iger Agarose bestehen
  • Aliphatischer Butyl-Ligand immobilisiert zur Basismatrix mit Ätherverbindung
  • Fast Flow-Matrix sichert die adsorbente, hohe chemische, physikalische und thermische Stabilität
  • Dynamische Kapazität bei geringer Salzkonzentration
  • Wird mit allen wässrigen Puffern verwendet, die üblicherweise in der Chromatographie zum Einsatz kommen
  • In Wasser autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten
  • Erhältlich in Großpackungen verschiedener Größe und in praktischen vorgepackten Formaten für eine einfache Skalierung und Prozessentwicklung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 25 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Erfassung und Zwischenaufreinigung von größeren Proteinen
Produkttyp Butyl Sepharose 4 Fast Flow Medien
Matrix Auf der Grundlage quervernetzter Agarose (4 %)