Learn More
Cytiva Butyl Sepharose™ Hochleistungs-Chromatographiemedium
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
25 ml
200 ml
Packungsgröße:
200 Milliliter
25 Milliliter
Beschreibung
- Medien der Hydrophoben Interaktionschromatographie (HIC) bestehend aus hochvernetzten 34 μm-Agarose-Beads mit aliphatischen Butylfunktionsgruppen
- Hochauflösende, kapazitive Separationen zur Rückgewinnung
- Hohe Ligandendichte für dynamisches Bindungsvermögen auch bei geringer Salzkonzentration
- Anzeige des Minimums an ionischen Interaktionen
- Chemische Stabilität für eine effektive CIP und Desinfektion
- Lieferbar in vorgepackten Säulen, wie z. B. HiPrep™, HiScreen™und HiTrap™ sowie in den Packgrößen für Labor und BioProcess
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 200 ml |
| Stabilität | Stabil in häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen: 1 M Natriumhydroxid, 1 M Essigsäure, 8 M Harnstoff, 6 M Guanidinhydrochlorid, 30 % Acetonitril, 70 % Ethanol, 3 M Ammoniumsulfat, 1 mM HCl, 30 % Isopropanol, 2 % SDS |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Zwischen- und Feinaufreinigungsschritte in der Aufreinigung |
| Lagerungsbedingungen | 4 °C bis 30 °C |
| Bindungsvermögen | 38 mg Beta-Lactoglobulin/ml Medium |
| Produkttyp | Butyl Sepharose Hochleistungsmedien |
| Flussrate | 100 bis 200 cm/Stunde |
| Partikelgröße | 24 bis 44 μm |
| Max. Druck | 300 kPa |
| Matrix | Quervernetzte Agarose |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Butyl Sepharose High Performance, 200 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol