Learn More
Butylnatriumsulfat, TRC
Artikelnummer. 30342324
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30342324 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342324 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6938751G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butyl Sodium Sulfate
CAS 1000-67-5
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C4 H9 O4 S . Na
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H10O4S.Na/c1-2-3-4-8-9(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCCCOS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Natriumbutylsulfat
Molekulargewicht (g/mol) 176.17
Formelmasse 176.0119
Reinheit (%) >95