Learn More
Butylnatriumsulfat, TRC
Artikelnummer. 30338503
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30338503 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30338503 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB693875250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butyl Sodium Sulfate
CAS 1000-67-5
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C4 H9 O4 S . Na
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4H10O4S.Na/c1-2-3-4-8-9(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCCCOS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Natriumbutylsulfat
Molekulargewicht (g/mol) 176.17
Formelmasse 176.0119
Reinheit (%) >95