Learn More
Butyliertes Hydroxyanisol 500 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316561
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30316561 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30316561 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09010379ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl-4-hydroxyanisole (mixture of 2- and 3-isomer)
CAS 25013-16-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile tert-Butyl-4-hydroxyanisole (mixture of 2- and 3-isomer)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel 2 C11 H16 O2
Konzentration 500 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym tert-Butyl-4-methoxyphenol, (1,1-Dimethylethyl)-4-methoxyphenol, 2(3)-tert-Butyl-4-hydroxyanisole, Antioxyne B, BHA, BHA (antioxidant), BOA, BOA (antioxidant), Butylated hydroxyanisole, Butylhydroxyanisole, E 320, Embanox, Grindox BHA, Protex, Sustane 1F, Tenox BHA, tert-Butyl-4-hydroxyanisole, tert-Butyl-p-Hydroxyanisol, tert-Butyl-p-hydroxyanisole, tert-Butylhydroxyanisole, Butylated Hydroxyanisole
InChI-Formel InChI=1S/2C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12;1-11(2,3)9-7-8(12)5-6-10(9)13-4/h2*5-7,12H,1-4H3
SMILES COc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C.COc2ccc(O)cc2C(C)(C)C
IUPAC-Name 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol;3-tert-Butyl-4-methoxyphenol
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 360.49
Menge 1 mL
Formelmasse 360,2301 g/mol