Learn More
Merck Chemicals Butylhydroxytoluol Pharmazeutischer sekundärer Standard, MilliporeSigma™ Supelco™
Beschreibung
Pharmazeutische Sekundärstandards für die Anwendung in der Qualitätskontrolle bieten Pharma-Laboren und -Herstellern eine bequeme und kostengünstige Alternative zur Herstellung von internen Arbeitsstandards. Butylhydroxytoluol (BHT) ist ein phenolisches Antioxidans, das als Lebensmittelzusatzstoff verwendet wird. Es wird häufig zu getrockneten Getreidearten, Speiseölen und tierischen Lebensmitteln hinzugefügt. BHT verbessert außerdem bekanntermaßen die Stabilität von Pharmazeutika, fettlöslichen Vitaminen und Kosmetika. Empfohlene Branchen: Empfohlene Branchen: Reinigungsprodukte, Kosmetika, Lebensmittel und Getränke, Körperpflege und Pharmazie (kleines Molekül)
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 128-37-0 |
| Zündpunkt | 878 °F |
| Dampfdruck | <0,01 mmHg (20 °C) |
| Dampfdichte | 7,6 (vs. Luft) |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Diese sekundären Standards bieten eine Mehrfachrückverfolgbarkeit zu den USP, EP (PhEur) und BP Primärstandards, wo sie verfügbar sind. |
| Physikalische Form | Unverdünnt |
| Strukturformel | [(CH3)3 C]2C6H2(CH3)OH |
| MDL-Nummer | MFCD00011644 |
| Schmelzpunkt | 69 °C bis 73 °C |
| Siedepunkt | 265 °C |
| Mehr anzeigen |