Learn More
Butylenglykol (Butan-1,3-diol), Mikromol™
Artikelnummer. 17957294
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17957294 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17957294 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0839.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Butylenglykol (Butan-1,3-diol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Butanediol
CAS 107-88-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,3-Butanediol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H10 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1,3-Butanediol, (RS)-1,3-Butanediol, 1,3-Butylene glycol, 1,3-Dihydroxybutane, 1-Methyl-1,3-propanediol, 13BGK, 3-Hydroxy-1-butanol, Butylene glycol, DL-1,3-Butanediol, Jeechem Bugl, Methyltrimethylene glycol, NSC 402145, Niax DP 1022, (+/-)-Butane-1,3-diol, beta-Butylene glycol
InChI-Formel InChI=1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
SMILES CC(O)CCO
IUPAC-Name Butan-1,3-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 90.12
Menge 250 mg
Formelmasse 90,0681 g/mol