Learn More
Butylhydroxyanisol, Mikromol™
Beschreibung
Butylhydroxyanisol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | tert-Butyl-4-hydroxyanisole (mixture of 2- and 3-isomer) |
| CAS | 25013-16-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | tert-Butyl-4-hydroxyanisole (mixture of 2- and 3-isomer) |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | 2 C11 H16 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | tert-Butyl-4-methoxyphenol, (1,1-Dimethylethyl)-4-methoxyphenol, 2(3)-tert-Butyl-4-hydroxyanisole, Antioxyne B, BHA, BHA (antioxidant), BOA, BOA (antioxidant), Butylated hydroxyanisole, Butylhydroxyanisole, E 320, Embanox, Grindox BHA, Protex, Sustane 1F, Tenox BHA, tert-Butyl-4-hydroxyanisole, tert-Butyl-p-Hydroxyanisol, tert-Butyl-p-hydroxyanisole, tert-Butylhydroxyanisole, Butylated Hydroxyanisole |
| InChI-Formel | InChI=1S/2C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12;1-11(2,3)9-7-8(12)5-6-10(9)13-4/h2*5-7,12H,1-4H3 |
| SMILES | COc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C.COc2ccc(O)cc2C(C)(C)C |
| IUPAC-Name | 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol;3-tert-Butyl-4-methoxyphenol |
| Mehr anzeigen |