missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Butylphthalide, MedChemExpress

Artikelnummer. 16424437
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16424437 50 mg
16408568 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16424437 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0647

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Butylphthalide(3-n-Butylphthalide) is an anti-cerebral-ischemia drug; first isolated from the seeds of celery, showed efficacy in animal models of stroke.

Butylphthalide(3-n-Butylphthalide) is an anti-cerebral-ischemia drug

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Butylphthalide
Physikalische Form Liquid
CAS 6066-49-5
Farbe Colorless
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H14O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym 3-n-Butylphthalide 3-Butylphthalide
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (1314.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1OC(CCCC)C2=C1C=CC=C2
Molekulargewicht (g/mol) 190.24
Formelmasse 190.24
Reinheit (%) 98.17%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.