Learn More
Butylzinntrichlorid, TRC
Artikelnummer. 30347553
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30347553 500 g 500 Gramm
30330735 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30347553 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB809520500G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyl-tin trichloride
CAS 1118-46-3
Summenformel C4 H9 Cl3 Sn
Menge 500 g
Synonym Butyltin trichloride (6CI), Butyltrichlorostannane, Butyltin trichloride (BuSnCl3), Butyltrichlorotin, Certincoat TC 100, Monobutyltin trichloride, NSC 67013, Trichlorobutylstannane, Trichlorobutyltin, n-Butyltin trichloride
InChI-Formel InChI=1S/C4H9.3ClH.Sn/c1-3-4-2;;;;/h1,3-4H2,2H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
SMILES CCCC[Sn](Cl)(Cl)Cl
IUPAC-Name Butyl(trichlor)stannan
Molekulargewicht (g/mol) 282.18
Formelmasse 281.8792