Learn More
Butyraldehyde, ≥99.0%, Honeywell™
Product Code. 15615810 Shop All Solstice Research Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
1 Liter
100 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
15615810 1 L Glasflasche 1 Liter
15605810 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15615810 Supplier Honeywell Research Chemicals Supplier No. 5381911L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
≥99.0%, dry
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123-72-8
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00007023
InChI-Schlüssel ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyraldehyde, n-butyraldehyde, butyral, 1-butanal, butyric aldehyde, butanaldehyde, butaldehyde, butalyde, butal, n-butanal
PubChem CID 261
ChEBI CHEBI:15743
IUPAC-Name Butanal
SMILES CCCC=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Butyraldehyde
Schmelzpunkt -81°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8g/mL at 25°C
Siedepunkt 46°C to 50°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH2CHO
Menge 1 L
UN-Nummer UN1129
Beilstein 506061
Formelmasse 72.11g/mol
Reinheit (%) ≥99.0%