missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Butyric-3,3,4,4,4-d5 Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Butanoic Acid 3,3,4,4,4-D5 |
| CAS | 156779-02-1 |
| Summenformel | C4H3D5O2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Butanoic-3,3,4,4,4-d5 acid (9 CI), Butyric-d5 acid, Butanoic acid 3,3,4,4,4-D5 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D2 |
| SMILES | O=C(CC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])O |
| IUPAC-Name | butanoic-3,3,4,4,4-d5 acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 93.14 |
| Formelmasse | 93.08 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur