Learn More
Buttersäure 1000 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325376
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30325376 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30325376 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10931750AL1000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butyric Acid
CAS 107-92-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Butyric Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H8 O2
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Butanoic acid (9CI, ACI), Butyric acid (6CI, 7CI, 8CI), 1-Propanecarboxylic acid, Ethylacetic acid, Honey robber, n-Butanoic acid, n-Butyric acid, NSC 8415, Propylformic acid
InChI-Formel InChI=1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
SMILES CCCC(=O)O
IUPAC-Name Butansäure
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 88.11
Menge 1 mL
Formelmasse 88,0524 g/mol