Learn More
Buttersäureanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7082101
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11418760 100 mL 100 Milliliter
11449523 500 mL 500 Milliliter
11459523 2500 mL 2500 Milliliter
3 options
Artikelnummer. 11418760
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12377.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 106-31-0 | C8H14O3 | 158.20 g/mol
Butyric anhydride is used in the preparation of amidoamine dendron-based co-adsorbents, which finds application in dye- sensitized solar cells improvement. It is also used in the synthesis of butyrate ester, which is used as a perfume and flavor. Further, it acts as a fumigant to drive bees from their hives. In addition to this, it is used in food additives, textile auxiliaries, varnishes, perfumes, pharmaceuticals and disinfectants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Butyanhydrid wird bei der Herstellung von Amidoamin-Dendron-basierten Co-Adsorbentien verwendet, die eine Anwendung in farbstoffsensibilisierten Solarzellen finden. Wird auch bei der Synthese von Butyratester verwendet, das als Parfüm und Aroma verwendet wird. Wird zudem als Räuchermittel verwendet, um Bienen von ihren Bienenstöcken zu vertreiben. Wird darüber hinaus in Lebensmittelzusatzstoffen, Textilhilfsmitteln, Lacken, Parfümen, Pharmazeutika und Desinfektionsmitteln verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und Ether.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-31-0
Summenformel C8H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 158.20
MDL-Nummer MFCD00009389
InChI-Schlüssel YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyric anhydride, n-butyric anhydride, butanoic anhydride, butanoic acid, anhydride, butyryl oxide, butyric acid anhydride, n-butyric acid anhydride, butyranhydrid, butanoic acid anhydride, butyric anhydride n
PubChem CID 7798
IUPAC-Name Butanoylbutanoat
SMILES CCCC(=O)OC(=O)CCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butyric anhydride
Schmelzpunkt -75°C
Dichte 0.968
Siedepunkt 198°C to 199°C
Flammpunkt 88°C (190°F)
Geruch Rancid
Strukturformel (CH3CH2CH2CO)2O
Brechungsindex 1.413
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2739
Beilstein 1099474
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,1594
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and ether.
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Butyric anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Butyric anhydride