Learn More
Butyrolacton 3, TRC
Artikelnummer. 30011480
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011480 50 mg 50 Milligramm
30009303 1 mg 1 Milligramm
30008464 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011480 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB76101050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 778649-18-6
Summenformel C9 H12 O4
Molekulargewicht (g/mol) 184.189
Synonym (2R,3S)-rel-Tetrahydro-4-methylene-5-oxo-2-propyl-3-furancarboxylic Acid, 4-Methylene-5-oxo-2-propyl-tetrahydrofuran-3-carboxylic Acid, 3-Furancarboxylic acid, tetrahydro-4-methylene-5-oxo-2-propyl-, (2R,3S)-rel-, rel-(2R,3S)-Tetrahydro-4-methylene-5-oxo-2-propyl-3-furancarboxylic acid, 4-Methylene-5-oxo-2-propyl-tetrahydrofuran-3-carboxylic acid, Butyrolactone 3, MB 3
IUPAC-Name (2S,3R)-4-Methylen-5-Oxo-2-Propyl-Tetrahydrofuran-3-Carbonsäure
SMILES CCC[C@@H]1OC(=O)C(=C)[C@H]1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butyrolactone 3
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H12O4/c1-3-4-6-7(8(10)11)5(2)9(12)13-6/h6-7H,2-4H2,1H3,(H,10,11)/t6-,7+/m0/s1
Formelmasse 184.0736