Learn More
Butyrophenon, Mikromol™
Artikelnummer. 17973196
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17973196 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17973196 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0877.130100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Butyrophenon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyrophenone
CAS 495-40-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile n-Butyrophenone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H12 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Butyrophenone, 1-Phenylbutan-1-one, n-Butyrophenone
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
SMILES CCCC(=O)c1ccccc1
IUPAC-Name 1-Phenylbutan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 148.2
Menge 100 mg
Formelmasse 148,0888 g/mol