Learn More
Butyrophenon, TRC
Artikelnummer. 30345167
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30345167 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30345167 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB8025055G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Butyrophenone
CAS 495-40-9
Summenformel C10 H12 O
Menge 5 g
Synonym Butyrophenone (6CI,8CI), 1-Phenyl-1-butanone, 1-Benzoylpropane, Butanophenone, NSC 8463, Phenyl n-propyl ketone, Phenyl propyl ketone, Propyl phenyl ketone, n-Butyrophenone, n-Propyl phenyl ketone
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
SMILES CCCC(=O)c1ccccc1
IUPAC-Name 1-Phenylbutan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 148.2
Formelmasse 148.0888