Learn More
Butyrylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Butyryl chloride is used as an intermediate for the synthesis of active pharmaceutical ingredients benzoyl peroxide, t-butyl perbenzoate, and benzophenone. It is also used as an acylation reagent. Further, it is used in the preparation of peroxides such as benzoyl peroxide, benzophenone and t-butyl perbenzoate. In addition to this, it is involved in the preparation of chromones and antiproliferative agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Butylchlorid wird als Zwischenprodukt für die Synthese von pharmazeutischen Wirkstoffen Benzoylperoxid, t-Butylperbenzoat und Benzophenon verwendet. Wird auch als Acylierungsreagenz verwendet. Kommt außerdem bei der Herstellung von Peroxiden wie Benzoylperoxid, Benzophenon und t-Butylperbenzoat zum Einsatz. Darüber hinaus ist Butylchlorid an der Herstellung von Chromonen und wachstumshemmenden Mitteln beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Äther.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Wasser, Alkoholen, starken Basen und starken Oxidationsmitteln
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Butyryl chloride |
| Schmelzpunkt | -89°C |
| Dichte | 1.026 |
| Siedepunkt | 101°C to 102°C |
| Flammpunkt | 18°C (64°F) |
| Geruch | Acrid |
| Brechungsindex | 1.412 |
| Menge | 250 g |
| UN-Nummer | UN2353 |
| Beilstein | 605395 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.