Learn More
Butyrylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023731
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11374569 50 g 50 Gramm
11418207 250 g 250 Gramm
11408207 1000 g 1000 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11374569
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17575.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 141-75-3 | C4H7ClO | 106.55 g/mol
Butyryl chloride is used as an intermediate for the synthesis of active pharmaceutical ingredients benzoyl peroxide, t-butyl perbenzoate, and benzophenone. It is also used as an acylation reagent. Further, it is used in the preparation of peroxides such as benzoyl peroxide, benzophenone and t-butyl perbenzoate. In addition to this, it is involved in the preparation of chromones and antiproliferative agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Butylchlorid wird als Zwischenprodukt für die Synthese von pharmazeutischen Wirkstoffen Benzoylperoxid, t-Butylperbenzoat und Benzophenon verwendet. Wird auch als Acylierungsreagenz verwendet. Kommt außerdem bei der Herstellung von Peroxiden wie Benzoylperoxid, Benzophenon und t-Butylperbenzoat zum Einsatz. Darüber hinaus ist Butylchlorid an der Herstellung von Chromonen und wachstumshemmenden Mitteln beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Äther.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Wasser, Alkoholen, starken Basen und starken Oxidationsmitteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-75-3
Summenformel C4H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 106.55
MDL-Nummer MFCD00000752
InChI-Schlüssel DVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyryl chloride, n-butyryl chloride, butyric acid chloride, butyroyl chloride, butyric chloride, butyrylchloride, unii-2xvm8e16ir, ccris 5989, n-butyric acid chloride, n-butanoyl chloride
PubChem CID 8855
IUPAC-Name Butanoylchlorid
SMILES CCCC(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butyryl chloride
Schmelzpunkt -89°C
Dichte 1.026
Siedepunkt 101°C to 102°C
Flammpunkt 18°C (64°F)
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.412
Menge 50 g
UN-Nummer UN2353
Beilstein 605395
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,1598
Löslichkeitsinformationen Miscible with ether.
Formelmasse 106.55
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.