Learn More
Butyryl Chloride, TRC
Artikelnummer. 30331741
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30331741 10 g 10 Gramm
1 options
Artikelnummer. 30331741
Marke: Toronto Research Chemicals TRCB81051010G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butyryl Chloride
CAS 141-75-3
Summenformel C4H7ClO
Menge 10 g
Synonym Butyryl Chloride, Butanoic Acid Chloride, Butyric Acid Chloride, Butyric Chloride, Butyroyl Chloride, n-Butanoyl Chloride, n-Butyroyl Chloride, n-Butyryl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C4H7ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
SMILES CCCC(=O)Cl
IUPAC-Name butanoyl chloride
Molekulargewicht (g/mol) 106.55
Formelmasse 106.0185