Learn More
Medline Scientific™ BW-05B analoges Heizbad
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3,5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- +7 °C über Raumtemperatur bis 100 °C
- Temperaturregelung Ein/Aus
- Übertemperaturschutz mit Alarm
- Analoger Drehknopf mit Feineinstellung
- Flaches Profil mit geneigtem Bedienfeld für leichteren Zugang und mehr Sicherheit
- Optionales Zubehör erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | Ein/Aus |
| Kapazität (metrisch) | 3,5 l |
| Temperaturbereich | Umgebungstemperatur +7 °C bis 100 °C |
| Abmessungen (L x B x H) | 242 x 303 x 245 mm |
| Gewicht (metrisch) | 6,5 kg |
| Frequenz | 60 Hz |